4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluoro-3-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501366-1G PC501366-250MG PC501366-5G
APOSPC501366-1GEA 696 EUR
APOSPC501366-1G APOSPC501366-250MG APOSPC501366-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO₃S
MW: 204,219 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26051381
Núm. CAS: 1192347-87-7