2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501371-1G PC501371-250MG
APOSPC501371-1GEA 364 EUR
APOSPC501371-1G APOSPC501371-250MG
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18378490
Núm. CAS: 411233-40-4