2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501373-1G PC501373-5G
APOSPC501373-1GEA 97.3 EUR
APOSPC501373-1G APOSPC501373-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇FO₃S
MW: 202,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13191594
Núm. CAS: 1197193-11-5