2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501374-1G PC501374-250MG PC501374-5G
APOSPC501374-1GEA 69.6 EUR
APOSPC501374-1G APOSPC501374-250MG APOSPC501374-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO₃S
MW: 204,219 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18633090
Núm. CAS: 1461702-87-3