3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)ethanone
PC501386-1G PC501386-250MG
APOSPC501386-1GEA 433 EUR
APOSPC501386-1G APOSPC501386-250MG
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₉FO₃S
MW: 216,229 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20441520
Núm. CAS: 13372-52-6