5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501388-1G PC501388-250MG
APOSPC501388-1GEA 418 EUR
APOSPC501388-1G APOSPC501388-250MG
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₉FO₃S
MW: 216,229 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348626
Núm. CAS: 1845690-53-0