4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50139-1G PC50139-250MG
APOSPC50139-1GEA 186 EUR
APOSPC50139-1G APOSPC50139-250MG
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00804873
Núm. CAS: 24933-57-1