2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501399-1G PC501399-250MG PC501399-5G
APOSPC501399-1GEA 0 EUR
APOSPC501399-1G APOSPC501399-250MG APOSPC501399-5G
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04035659
Núm. CAS: 874784-14-2