5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501400-1G PC501400-5G
APOSPC501400-1GEA 360 EUR
APOSPC501400-1G APOSPC501400-5G
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11899541
Núm. CAS: 1049118-00-4