4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501404-100MG PC501404-250MG
APOSPC501404-100MGEA 60.9 EUR
APOSPC501404-100MG APOSPC501404-250MG
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₆ClF₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23703477
Núm. CAS: 156425-08-0