4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501409-1G PC501409-250MG
APOSPC501409-1GEA 632 EUR
APOSPC501409-1G APOSPC501409-250MG
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348640
Núm. CAS: 78126-14-4
UN: 3261
ADR: 8,III