Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501414-1G PC501414-25G PC501414-5G
APOSPC501414-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501414-1G APOSPC501414-25G APOSPC501414-5G
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
MW: 199,136 g/mol
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12172991
Núm. CAS: 883987-72-2