3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-nitrobenzene
PC501426-1G PC501426-5G
APOSPC501426-1GEA 406 EUR
APOSPC501426-1G APOSPC501426-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185623
Núm. CAS: 883987-75-5
UN: 3261
ADR: 8,III