4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501453-1G PC501453-250MG
APOSPC501453-1GEA 766 EUR
APOSPC501453-1G APOSPC501453-250MG
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397844
Núm. CAS: 1034325-63-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III