2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501459-1G PC501459-250MG PC501459-5G
APOSPC501459-1GEA 473 EUR
APOSPC501459-1G APOSPC501459-250MG APOSPC501459-5G
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₄BrFIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397846
Núm. CAS: 1936364-85-0