Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC501461-1G PC501461-5G
APOSPC501461-1GEA 81.2 EUR
APOSPC501461-1G APOSPC501461-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00273345
Núm. CAS: 128577-47-9