2-Bromophenylsulphur pentafluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC501463-1G PC501463-250MG
APOSPC501463-1GEA 464 EUR
APOSPC501463-1G APOSPC501463-250MG
2-Bromophenylsulphur pentafluoride 98%
2-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄BrF₅S
MW: 283,057 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26408179
Núm. CAS: 1435807-16-1