Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501473-1G PC501473-5G PC501473-25G
APOSPC501473-1GEA 71.2 EUR
APOSPC501473-1G APOSPC501473-5G APOSPC501473-25G
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₆FIO₂
Pto. Ebullición: 67…69 °C (2 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032199
Núm. CAS: 1260830-14-5