3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501476-1G PC501476-5G PC501476-250MG
APOSPC501476-1GEA 109 EUR
APOSPC501476-1G APOSPC501476-5G APOSPC501476-250MG
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.098 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032180
Núm. CAS: 1214335-98-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III