5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501479-1G PC501479-250MG
APOSPC501479-1GEA 975 EUR
APOSPC501479-1G APOSPC501479-250MG
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₃F₃INO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28515363
Núm. CAS: 1929606-72-3