2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501487-1G PC501487-250MG
APOSPC501487-1GEA 458 EUR
APOSPC501487-1G APOSPC501487-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅
MW: 275,013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28515367
Núm. CAS: 493038-91-8
UN: 3265
ADR: 8,III