2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC501495-1G
PC501495-250MG
PC501495-5G
APOSPC501495-1GEA
163
EUR
APOSPC501495-1G
APOSPC501495-250MG
APOSPC501495-5G
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₂F₅I MW: 307,987 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28396364 Núm. CAS: 910787-71-2 |