2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501501-1G PC501501-250MG PC501501-5G
APOSPC501501-1GEA 69.6 EUR
APOSPC501501-1G APOSPC501501-250MG APOSPC501501-5G
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22580924
Núm. CAS: 1404195-06-7
UN: 1993
ADR: 3,III