2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501516-1G PC501516-250MG PC501516-5G
APOSPC501516-1GEA 85.7 EUR
APOSPC501516-1G APOSPC501516-250MG APOSPC501516-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO₄S
Pto. Ebullición: 145 °C
Pto. de fusión: 69…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858095
Núm. CAS: 1146290-36-9
UN: 3261
ADR: 8,II