Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501528-10G PC501528-1G PC501528-5G
APOSPC501528-10GEA 793 EUR
APOSPC501528-10G APOSPC501528-1G APOSPC501528-5G
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16036860
Núm. CAS: 74733-25-8