Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501531-1G PC501531-250MG PC501531-5G
APOSPC501531-1GEA 29 EUR
APOSPC501531-1G APOSPC501531-250MG APOSPC501531-5G
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇BrFNO₂
MW: 248.049 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17276516
Núm. CAS: 1342063-52-8