Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501539-1G PC501539-250MG PC501539-5G
APOSPC501539-1GEA 0 EUR
APOSPC501539-1G APOSPC501539-250MG APOSPC501539-5G
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23709601
Núm. CAS: 660416-37-5