2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501567-10G PC501567-1G PC501567-5G
APOSPC501567-10GEA 1160 EUR
APOSPC501567-10G APOSPC501567-1G APOSPC501567-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23713104
Núm. CAS: 651026-99-2