Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501575-1G PC501575-5G
APOSPC501575-1GEA 37.7 EUR
APOSPC501575-1G APOSPC501575-5G
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184.164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836511
Núm. CAS: 937636-18-5