2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC501576-1G
PC501576-5G
APOSPC501576-1GEA
183
EUR
APOSPC501576-1G
APOSPC501576-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Formula:
C₇H₇BrFN MW: 204,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07780634 Núm. CAS: 18349-09-2 |