2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501578-1G PC501578-250MG
APOSPC501578-1GEA 275 EUR
APOSPC501578-1G APOSPC501578-250MG
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅FO₃
MW: 168,122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20526383
Núm. CAS: 1289043-16-8