4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501590-100MG PC501590-1G PC501590-250MG PC501590-5G
APOSPC501590-100MGEA 0 EUR
APOSPC501590-100MG APOSPC501590-1G APOSPC501590-250MG APOSPC501590-5G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170,138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17287664
Núm. CAS: 816449-68-0