4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501592-1G PC501592-250MG PC501592-5G
APOSPC501592-1GEA 190 EUR
APOSPC501592-1G APOSPC501592-250MG APOSPC501592-5G
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 5-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formula: C₈H₅FO₃
MW: 168,122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20658188
Núm. CAS: 1186047-15-3