Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501595-1G PC501595-250MG
APOSPC501595-1GEA 281 EUR
APOSPC501595-1G APOSPC501595-250MG
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
MW: 182,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22544332
Núm. CAS: 1393561-99-3