3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501598-1G PC501598-5G
APOSPC501598-1GEA 31.9 EUR
APOSPC501598-1G APOSPC501598-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15202208
Núm. CAS: 214554-16-2