3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC501600-1G PC501600-250MG PC501600-5G
APOSPC501600-1GEA 719 EUR
APOSPC501600-1G APOSPC501600-250MG APOSPC501600-5G
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BF₅O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27918528
Núm. CAS: 871507-67-4