Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501605-1G PC501605-250MG PC501605-5G
APOSPC501605-1GEA 95.7 EUR
APOSPC501605-1G APOSPC501605-250MG APOSPC501605-5G
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
MW: 182,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16036861
Núm. CAS: 1093865-65-6