2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2-Difluoro-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
PC501617-1G PC501617-5G
APOSPC501617-1GEA 245 EUR
APOSPC501617-1G APOSPC501617-5G
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Formula: C₇H₃F₂IO₂
MW: 283,999 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17016040
Núm. CAS: 531508-54-0