3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic Acid
PC501619-100MG PC501619-1G PC501619-250MG
APOSPC501619-100MGEA 49.3 EUR
APOSPC501619-100MG APOSPC501619-1G APOSPC501619-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20659871
Núm. CAS: 816449-67-9