Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC501624-1G PC501624-5G
APOSPC501624-1GEA 384 EUR
APOSPC501624-1G APOSPC501624-5G
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24447977
Núm. CAS: 1262419-96-4