3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC501631-1G PC501631-250MG
APOSPC501631-1GEA 1640 EUR
APOSPC501631-1G APOSPC501631-250MG
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO₄S
MW: 239,609 g/mol
Pto. Ebullición: 136…138 °C
Pto. de fusión: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12197272
Núm. CAS: 1193388-16-7
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR