3-Fluoro-2-formylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501640-1G PC501640-250MG
APOSPC501640-1GEA 549 EUR
APOSPC501640-1G APOSPC501640-250MG
3-Fluoro-2-formylbenzoic acid 95%
3-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 4-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formula: C₈H₅FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18453664
Núm. CAS: 1269496-37-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III