Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501649-1G PC501649-250MG
APOSPC501649-1GEA 248 EUR
APOSPC501649-1G APOSPC501649-250MG
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18642939
Núm. CAS: 1379336-54-5