2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC501653-1G PC501653-250MG
APOSPC501653-1GEA 951 EUR
APOSPC501653-1G APOSPC501653-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅FN₂O₄S
MW: 220,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28798466
Núm. CAS: 1804044-62-9