Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501655-100MG PC501655-1G PC501655-250MG
APOSPC501655-100MGEA 0 EUR
APOSPC501655-100MG APOSPC501655-1G APOSPC501655-250MG
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527250
Núm. CAS: 816449-69-1