2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501657-1G PC501657-250MG
APOSPC501657-1GEA 343 EUR
APOSPC501657-1G APOSPC501657-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Pto. de fusión: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737914
Núm. CAS: 1807071-21-1