Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501662-1G PC501662-250MG
APOSPC501662-1GEA 435 EUR
APOSPC501662-1G APOSPC501662-250MG
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
MW: 182,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24685410
Núm. CAS: 97711-50-7