3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501671-1G PC501671-250MG PC501671-5G
APOSPC501671-1GEA 75.4 EUR
APOSPC501671-1G APOSPC501671-250MG APOSPC501671-5G
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅FO₃
MW: 168,122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22544368
Núm. CAS: 1289005-85-1