3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
PC501684-1G
PC501684-5G
PC501684-25G
APOSPC501684-1GEA
21.9
EUR
APOSPC501684-1G
APOSPC501684-5G
APOSPC501684-25G
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone
Formula:
C₈H₅BrF₂O MW: 235.026 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13689251 Núm. CAS: 1210824-63-7 |