7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501692-1G PC501692-250MG
APOSPC501692-1GEA 574 EUR
APOSPC501692-1G APOSPC501692-250MG
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrFO₂S
MW: 275.094 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28967912
Núm. CAS: 1781503-02-3